Documentos clave
SYNV103834
Synthware vacuum trap
body O.D. 40 mm, L 225 mm , below joint
Sinónimos:
Synthware V103834
Seleccione un Tamaño
1 EA
$176.100
$176.100
Fecha estimada de envío08 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$176.100
About This Item
UNSPSC Code:
40161501
NACRES:
NB.51
$176.100
Fecha estimada de envío08 de abril de 2025
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware V103834
L
225 mm , below joint
body O.D.
40 mm
General description
With joints for easy removal of condensate. Body length is measured below the joint. Connections at center tube is 10 mm O.D. while side tube hose connection is 13 mm.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)