Documentos clave
SYNT216105
Synthware TLC cylindrical developing tank
joint: ST/NS 60/12, O.D. × H 65 mm × 105 mm
Sinónimos:
Synthware T216105
Seleccione un Tamaño
1 EA
$150.000
$150.000
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$150.000
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
$150.000
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS60/12
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware T216105
D.E. × Al
65 mm × 105 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Made of glass with lid. Compact size offers good plate visibility and minimal solvent use.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)