SYNS321230
Synthware™ straight bore glass stopcock
bore size 2 mm, O.D. 8 mm stem, plug size 12/30
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware S321230
calibre tamaño
2 mm
Descripción general
Plugs and barrels are ground to be interchangeable, with 1:10 taper.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)