Documentos clave
SYNS311740
Sigma-Aldrich
Synthware T-bore glass stopcock Entire assembly
bore size 4 mm, plug size 17/40
Sinónimos:
Synthware S311740, t-shape stopcock
Seleccione un Tamaño
1 EA
$141.900
$141.900
Fecha estimada de envío08 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$141.900
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.85
$141.900
Fecha estimada de envío08 de mayo de 2025
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware S311740
calibre tamaño
4 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
With solid glass plug. With constant pressure retention spring and clip.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)