SYNF606150X
Synthware™ Buchner funnel
150 mL, porosity: extra coarse
Sinónimos:
Synthware F606150X, filtering funnel
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F606150X
capacidad
150 mL
150 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
With sealed-in glass disc of the listed porosity. Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi. XC-extra coarse, C-Coarse, M-Medium, F-Fine porosity.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)