SYNF580825
Synthware™ storage tube with high vacuum valve
capacity 25 mL, valve size 0-8 mm, tube O.D. × L 26 mm × 110 mm
Sinónimos:
Synthware F580825, Schlenk tube
About This Item
Productos recomendados
Materiales
black cap
cap (plug seal)
colorless tube
glass tube
round bottom
esterilidad
non-sterile
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F580825
capacidad
25 mL
tubo D.E × L
26 mm × 110 mm
válvula tamaño
0-8 mm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)