Documentos clave
SYNF580025
Synthware storage tube with high vacuum valve
25 mL, valve size 0-4 mm, tube O.D. × L 26 mm × 110 mm
Sinónimos:
Synthware F580025, Schlenk tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.51
Materiales
colorless tube
glass tube
esterilidad
non-sterile
Características
graduations: no
Push fit
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Kemtech F580025
capacidad
25 mL
25 mL
tubo D.E × L
26 mm × 110 mm
tubo diám.
26 mm
válvula tamaño
0-4 mm
Descripción general
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip and PTFE wiper (“umbrella”) to protect Viton® O-ring on shaft.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)