Documentos clave
SYNF114300
Synthware Dewar flask, tall form with metal housing
flask capacity 4300 mL, tall form with metal housing
Sinónimos:
Synthware F114300
Seleccione un Tamaño
1 EA
$736.600
$736.600
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$736.600
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
$736.600
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Materiales
aluminum flask
Junta
Joints neck (143)
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F114300
D.I. × profundidad
14.3 cm × 30.5 cm
matraz capacidad
4300 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Dewar flask with weighted metal base for stability and with a full-length aluminum housing which extends to the top rim for added protection.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)