SYNA962440
Synthware™ distillation drip adapter
joint: ST/NS 24/40, bend: 105 deg
Sinónimos:
Synthware A962440, Drip adapter, Distillation adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A962440
Descripción general
With an outer joint at top. Tapered drip tube extends into open receivers.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)