Documentos clave
SYNA352440
Synthware distillation adapter
top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40, side joint: 24/40, side arm angle: 75 deg
Sinónimos:
Synthware A352440, adapter, sidearm adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Junta
bottom joint: ST/NS24/40
side joint: 24/40
joint: ST/NS top24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A352440
Descripción general
For use as a component in atmospheric or vacuum distillations.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)