Merck
S313777
1-(3,4-DIMETHOXY-PH)-4-HYDROXY-5,6,7-TRIMETHOXY-NAPHTHALENE-2-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H22O8
Número de CAS:
Peso molecular:
414.416
MDL number:
Other Notes