Merck
P71207
Sigma-Aldrich
3-Pyridinepropanol
98%
Sinónimos:
3-(3-Pyridyl)-1-propanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H11NO
Número de CAS:
Peso molecular:
137.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
98%
refractive index
n20/D 1.53 (lit.)
bp
130-133 °C/3 mmHg (lit.)
density
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCCc1cccnc1
InChI
1S/C8H11NO/c10-6-2-4-8-3-1-5-9-7-8/h1,3,5,7,10H,2,4,6H2
InChI key
ZUGAIMFLQLPTKB-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)