P54280
Dipropyl sulfide
97%
Sinónimos:
Propyl sulfide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.4487 (lit.)
bp
142-143 °C (lit.)
mp
−103 °C (lit.)
densidad
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCSCCC
InChI
1S/C6H14S/c1-3-5-7-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
ZERULLAPCVRMCO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
32 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?