P25485
D−(−)-α-Phenylglycine
99%, detection
Sinónimos:
(R)-(−)-2-Phenylglycine, D-2-Phenylglycine, R-(−)-α-Aminophenylacetic acid
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
D−(−)-α-Phenylglycine, 99%
Ensayo
99%
Formulario
powder or crystals
actividad óptica
[α]20/D −155°, c = 1 in 1 M HCl
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white
mp
302 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
detection
cadena SMILES
N[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1
Clave InChI
ZGUNAGUHMKGQNY-SSDOTTSWSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
150 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?