OCNQAK620
SMCC Conjugation Kit for Amine Cd-based Core/Shell Quantum Dots
fluorescence λem 620 nm, for 4 conjugation
About This Item
Productos recomendados
fluorescence
λem 620 nm
Categorías relacionadas
General description
- QSA
- Sulfo-SMCC
- Traut′s Reagent
- Coupling Buffer
- Storage Buffer
- Quenching Buffer
- Tubes 4 x 1.7 mL
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.