Documentos clave
NORS5600QTZ8
Norell® natural quartz 5mm NMR tubes
frequency 600 MHz
Sinónimos:
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
Seleccione un Tamaño
5 EA
$563.600
$563.600
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
$563.600
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
$563.600
Check Cart for Availability
Materiales
colorless tube
Características
neck thread push fit
envase
pack of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Norell S-5-600-QTZ-8
Parámetros
600 MHz frequency
Longitud
8 in.
tubo diám.
5 mm
pared grosor
0.77 mm
Descripción general
Norell clear fuzed quartz tubes, 99.8% SiO2 are recommended for Boron NMR spectroscopy (<0.1 ppm Boron). Also for applications requiring temperatures above 150°C and/or UV catalyzed reactions at wavelength above 255 nm (80% T @ 255 nm).
Información legal
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)