NOR1008UP7
Norell® Standard Series™ 10 mm NMR tubes
frequency 400 MHz
Sinónimos:
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Productos recomendados
Materiales
colorless tube
glass tube
Características
neck thread push fit
envase
pack of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Norell 1008-UP-7
Parámetros
400 MHz frequency
Longitud
7 in.
D.E. × D.I.
10 mm × 8.76 mm
inclinación
±0.007 mm
concentricidad
±0.005 mm
tubo diám.
10 mm
pared grosor
1.24 mm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)