N5757
α-Naphthoflavone
≥98%
Sinónimos:
alpha-Naphthoflavone, 7,8-Benzoflavone
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
powder
técnicas
titration: suitable
color
white to yellow
mp
153-157 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1C=C(Oc2c1ccc3ccccc23)c4ccccc4
InChI
1S/C19H12O2/c20-17-12-18(14-7-2-1-3-8-14)21-19-15-9-5-4-6-13(15)10-11-16(17)19/h1-12H
Clave InChI
VFMMPHCGEFXGIP-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ADORA3(140) , CYP1A2(1544) , PRKDC(5591)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.