Merck
B8686
(+)-N-3-Benzyl Nirvanol
≥98% (HPLC), powder, CYP2C19 inhibitor
Sinónimos:
5-ethyl-5-phenyl-3-(phenylmethyl)-2,4-imidazolidinedione, 5-ethyl-5-phenyl-3-(phenylmethyl)-hydantoin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H18N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
294.35
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
(+)-N-3-Benzyl Nirvanol, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC[C@]1(NC(=O)N(Cc2ccccc2)C1=O)c3ccccc3
InChI
1S/C18H18N2O2/c1-2-18(15-11-7-4-8-12-15)16(21)20(17(22)19-18)13-14-9-5-3-6-10-14/h3-12H,2,13H2,1H3,(H,19,22)/t18-/m0/s1
InChI key
ZMZDHUHMXXALFX-SFHVURJKSA-N
Application
(+)-N-3-Benzylnirvanol may be used as a cytochrome P450 2C19 (CYP2C19) inhibitor in a comparison study to treat cocktail and individual substrates for the screening for potent cytochrome P450 (CYP) inhibition. It may also be used in comparative studies to investigate its potential as CYP and non-CYP selective inhibitors of CYP2C19 in suspended human hepatocytes.
Biochem/physiol Actions
(+)-N-3-Benzyl-nirvanol is a potent selective CYP2C19 inhibitor.
(+)-N-3-Benzyl-nirvanol is a potent selective CYP2C19 inhibitor. CYP2C19 has a high frequency of drug resistance; highly polymorphic.
(+)-N-3-Benzylnirvanol serves as an inhibitor of cytochrome P450 2B6 (CYP2B6).
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)