N10802
2-Nitrobenzaldehyde
98%
Sinónimos:
o-NBA, ortho-nitrobenzaldehyde
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
crystals
bp
153 °C/23 mmHg (lit.)
mp
42-44 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H5NO3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5H
Clave InChI
CMWKITSNTDAEDT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)