Saltar a
8.22293
2-Nitrobenzaldehyde
for synthesis
Sinónimos:
2-Nitrobenzaldehyde
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
2-(NO2)C6H4CHO
Número CAS:
Peso molecular:
151.12
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
209-025-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
autoignition temp.
200 °C (Lit.)
bp
156 °C/20 hPa
mp
43.5 °C
bulk density
350 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1c(cccc1)C=O
InChI
1S/C7H5NO3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5H
InChI key
CMWKITSNTDAEDT-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Nitrobenzaldehyde for synthesis. CAS No. 552-89-6, EC Number 209-025-3.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 41 °C
Melting range (upper value): ≤ 43 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Nitrobenzaldehyde
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2