Merck
M9203
Sigma-Aldrich
2′-Methoxyacetophenone
99%
Sinónimos:
2-Acetylanisole
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
150.17
Beilstein:
1100602
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5393 (lit.)
bp
131 °C/18 mmHg (lit.)
densidad
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccccc1C(C)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-7(10)8-5-3-4-6-9(8)11-2/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
DWPLEOPKBWNPQV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
109 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Victoria Ruiz-Hernández et al.
Frontiers in plant science, 12, 647347-647347 (2021-09-10)
Studies on the selection of floral traits usually consider pollinators and sometimes herbivores. However, humans also exert selection on floral traits of ornamental plants. We compared the preferences of bumblebees (Bombus terrestris), thrips (Frankliniella occidentalis), and humans for flowers of