M35355
Glutaric acid monomethyl ester chloride
98%
Sinónimos:
Methyl 4-(chloroformyl)butyrate, Methyl 5-chloro-5-oxovalerate, Methyl glutaryl chloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.445 (lit.)
bp
110 °C/17 mmHg (lit.)
densidad
1.191 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)CCCC(Cl)=O
InChI
1S/C6H9ClO3/c1-10-6(9)4-2-3-5(7)8/h2-4H2,1H3
Clave InChI
JCAZSWWHFJVFPP-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?