Merck
M32607
Sigma-Aldrich
Methyl 5-bromovalerate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
Br(CH2)4COOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
195.05
Beilstein:
1749649
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.463 (lit.)
densidad
1.363 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)CCCCBr
InChI
1S/C6H11BrO2/c1-9-6(8)4-2-3-5-7/h2-5H2,1H3
Clave InChI
RAVVJKCSZXAIQP-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
99 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)