Merck
M25007
Sigma-Aldrich
3-Methoxypropylamine
99%
Sinónimos:
1-Amino-3-methoxypropane
About This Item
Fórmula lineal:
CH3O(CH2)3NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
89.14
Beilstein:
878144
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
densidad de vapor
3.07 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
20 mmHg ( 30 °C)
Ensayo
99%
temp. de autoignición
518 °F
índice de refracción
n20/D 1.417 (lit.)
bp
117-118 °C/733 mmHg (lit.)
densidad
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COCCCN
InChI
1S/C4H11NO/c1-6-4-2-3-5/h2-5H2,1H3
Clave InChI
FAXDZWQIWUSWJH-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
27 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)