240958
Propylamine
≥99%
Sinónimos:
1-Aminopropane
Productos recomendados
vapor density
2 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
4.79 psi ( 20 °C)
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
604 °F
expl. lim.
10.4 %
refractive index
n20/D 1.388 (lit.)
bp
48 °C (lit.)
mp
−83 °C (lit.)
solubility
water: soluble 0.4 part(lit.)
chloroform: soluble 1.5 part(lit.)
density
0.719 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCN
InChI
1S/C3H9N/c1-2-3-4/h2-4H2,1H3
InChI key
WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
<-31.0 °F
flash_point_c
< -35 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?