Documentos clave
HAM238180
Hamilton® Liq-Glass lab pH electrode
glass, 1 m BNC connector
About This Item
Código UNSPSC:
41115604
NACRES:
NB.79
Materiales
ceramic diaphragm
cylindrical HF glass membrane
glass
Características
autoclavable: no
electrode 3 M KCl electrolyte
1 m BNC connector
Parámetros
-10-100 °C temp. range
Diámetro
12 mm
inmersión profundidad
15 mm
pH
0-14
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)