H50802
2-(2-Hydroxyphenyl)benzoxazole
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H9NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
211.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
bp
338 °C (lit.)
mp
122-124 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1ccccc1-c2nc3ccccc3o2
InChI
1S/C13H9NO2/c15-11-7-3-1-5-9(11)13-14-10-6-2-4-8-12(10)16-13/h1-8,15H
Clave InChI
GHGZVWOTJDLREY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Shang Yanfang et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 228, 117746-117746 (2019-11-24)
A 2-oxo-2H-chromene-3-carbohydrazide (CHB) was synthesized by the reaction of salicylaldehyde with diethyl malonate and hydrazine hydrate. The recognition behaviors of CHB to Zn2+ were investigated and the results showed that CHB exhibits well selectivity and sensitivity to Zn2+ with fast
Xue-Jiao Sun et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 228, 117786-117786 (2019-11-20)
A dual-function probe NAHH based on naphthalene was synthesized and characterized. Based on the combination effects derived from the inhabitation of photo-induced electron transfer (PET) and CN isomerization, probe NAHH achieved in the recognition of Zn2+ and Al3+ both through