Documentos clave
GF96975938
Quartz - fused
rod, 5.0 mm diameter, length 1000 mm
Sinónimos:
SI617950
About This Item
UNSPSC Code:
11101503
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 969-759-38
L
1000 mm
diameter
5.0 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)