Documentos clave
GF96383807
Platinum/Rhodium
wire, 0.25 mm diameter, Pt80%/Rh20%, length 1 m
Sinónimos:
PC115130
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 963-838-07
Longitud
1 m
diámetro
0.25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)