Documentos clave
GF89166415
Quartz - fused
tube, length 200 mm, outside diameter 23.0 mm, wall thickness 1.5 mm
Sinónimos:
SI617460
About This Item
UNSPSC Code:
11101503
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 891-664-15
L
200 mm
O.D.
23.0 mm
wall thickness
1.5 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)