Merck
GF88317760
Samarium
powder, 500 max. part. size (micron), weight 20 g, purity 99.9%
Sinónimos:
SM006010
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Sm
Número de CAS:
Peso molecular:
150.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141612
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99.9%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 883-177-60
resistividad
91.4 μΩ-cm, 0°C
peso
20 g
tamaño de la part. máx.
500 (micron)
bp
1794 °C (lit.)
mp
1074 °C (lit.)
densidad
7.47 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Sm]
InChI
1S/Sm
Clave InChI
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 2 - Water-react 3
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)