GF36861701
Europium
wire reel, 50mm, diameter 1.0mm, hard, 99.95%
Sinónimos:
Europium, EU005110
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.95%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 368-617-01
resistividad
81 μΩ-cm, 20°C
L × diám.
50 mm × 1.0 mm
bp
1527 °C (lit.)
mp
822 °C (lit.)
densidad
5.24 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Eu]
InChI
1S/Eu
Clave InChI
OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)