Documentos clave
GF84746650
Alumina
tube, outside diameter 3.0 mm, wall thickness 0.5 mm, length 85 mm
Sinónimos:
AL607062
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 847-466-50
Longitud
85 mm
D.E.
3.0 mm
pared grosor
0.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)