Documentos clave
GF84138318
Silicon carbide - reaction bonded
sheet, thickness 5.0 mm, size 50 × 50 mm, condition ground
Sinónimos:
SI643250
About This Item
Código UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 841-383-18
tamaño
50 × 50 mm
grosor
5.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)