Documentos clave
GF81234053
Iron/nickel
powder, Fe58%/Ni42%, 150 max. part. size (micron), weight 50 g, condition alloy pre-cursor
Sinónimos:
FE136010
About This Item
Código UNSPSC:
11171604
NACRES:
NA.23
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 812-340-53
peso
50 g
tamaño de la part. máx.
150 (micron)
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)