GF73529051
Silicon
sheet, 52x52mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, 99.999%
Sinónimos:
Silicon, SI003121
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.999%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 735-290-51
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
densidad
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
Clave InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)