647799
Silicon
wafer (single side polished), <111>, N-type, contains phosphorus as dopant, diam. × thickness 2 in. × 0.5 mm
Sinónimos:
Silicon element
About This Item
Productos recomendados
Formulario
crystalline (cubic (a = 5.4037))
wafer (single side polished)
contiene
phosphorus as dopant
diám. × grosor
2 in. × 0.5 mm
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
densidad
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
propiedades de los semiconductores
<111>, N-type
cadena SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
Clave InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Propiedades físicas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.
Protocolos
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.