Merck
GF71848503
Cobalt
powder, 45 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99.8%
Sinónimos:
CO006040
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Co
Número de CAS:
Peso molecular:
58.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141710
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99.8%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 718-485-03
resistividad
6.24 μΩ-cm, 20°C
peso
200 g
tamaño de la part. máx.
45 (micron)
bp
2900 °C (lit.)
densidad
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Co]
InChI
1S/Co
Clave InChI
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)