Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
Co
Número CAS:
Peso molecular:
58.93
UNSPSC Code:
12141710
EC Index Number:
231-158-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
form
solid
potency
6170 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
1493 °C
bulk density
850 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Co]
InChI
1S/Co
InChI key
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Ni (Nickel): ≤ 0.1 %
Particle Size (d50): 1 - 5 µm
Identity (elemental analysis): passes test
Ni (Nickel): ≤ 0.1 %
Particle Size (d50): 1 - 5 µm
Identity (elemental analysis): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
wgk
WGK 3
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?