Documentos clave
GF68388014
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
25m wire, 0.5mm diameter, annealed
Sinónimos:
NI055141
Seleccione un Tamaño
1 EA
$320.500
$320.500
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$320.500
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
$320.500
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 683-880-14
L × diam.
25 m × 0.5 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)