Merck
GF52284438
Copper
powder, max. particle size 200 micron, weight 2000 g, purity 99.8%
Sinónimos:
CU006045
Seleccione un Tamaño
1 EA
$997.500
$997.500
Fecha estimada de envío12 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$997.500
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Cu
Número de CAS:
Peso molecular:
63.55
MDL number:
UNSPSC Code:
12141711
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
$997.500
Fecha estimada de envío12 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
assay
99.8%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 522-844-38
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
weight
2000 g
max. part. size
200 μm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)