GF48205627
Chromium
powder, max. particle size 45 micron, weight 500 g, min. particle size 38 micron
Sinónimos:
CR006025
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 482-056-27
resistividad
12.7 μΩ-cm, 20°C
peso
500 g
tamaño de la part. máx.
45 μm
bp
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
densidad
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
Clave InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)