GF38375770
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.25 mm, L 2 m
Sinónimos:
ME311150
About This Item
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 383-757-70
L
2 m
thickness
0.25 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)