Documentos clave
GF36444999
Stainless Steel - AISI 347 alloy, FeCr18Ni10Nb
powder, 45micron max. particle size, atomized, 100g, 99.999%
Sinónimos:
FE236010
About This Item
UNSPSC Code:
11171600
NACRES:
NA.23
assay
99.999%
form
powder (atomized)
manufacturer/tradename
Goodfellow 364-449-99
weight
100 g
max. part. size
45 μm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)