GF38241109
Scandium
powder, max. particle size 250 micron, weight 2 g, purity 99.9%
Sinónimos:
SC006010
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.9%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 382-411-09
resistividad
50.5 μΩ-cm, 0°C
peso
2 g
tamaño de la part. máx.
250 μm
bp
2836 °C (lit.)
mp
1540 °C (lit.)
densidad
2.99 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Sc]
InChI
1S/Sc
Clave InChI
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)