GF35021023
Platinum
mesh, nominal aperture 0.12 mm, size 50 × 50 mm, wire diameter 0.04 mm
Sinónimos:
PT008720
About This Item
Productos recomendados
Formulario
mesh
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 350-210-23
resistividad
10.6 μΩ-cm, 20°C
apertura nominal
0.12 mm
tamaño
50 × 50 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
densidad
21.45 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)