GF34698369
Magnesium alloy az31
foil, thickness 0.5 mm, size 200 × 200 mm
Sinónimos:
MG010300
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 346-983-69
tamaño
200 × 200 mm
grosor
0.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)