299405
Magnesio
rod, diam. 6 mm, ≥99.9% trace metals basis
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
1 mmHg ( 621 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.9% trace metals basis
Formulario
rod
temp. de autoignición
950 °F
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
resistividad
4.46 μΩ-cm, 20°C
Diámetro
6 mm
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
densidad
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
Clave InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- As a working electrode in the study of the electrochemical behavior of Li+ ions.
- As an electrode material in the electropolymerization of di-n-hexyldichlorosilane.
Cantidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 2
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.