GF34652707
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.05 mm, size 150 × 150 mm, clear clear
Sinónimos:
ES301250
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 346-527-07
tamaño
150 × 150 mm
grosor
0.05 mm
color
clear clear
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)